Merck
638331
Sigma-Aldrich
4-氰基苯磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCC6H4SO2Cl
CAS号:
分子量:
201.63
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
107-111 °C (lit.)
官能团
nitrile
SMILES字符串
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4ClNO2S/c8-12(10,11)7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
InChI key
DBMFYTQPPBBKHI-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)