Merck
656607
Sigma-Aldrich
环戊烷磺酰氯
90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9ClO2S
CAS号:
分子量:
168.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
90%
折射率
n20/D 1.4918
密度
1.279 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
ClS(=O)(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C5H9ClO2S/c6-9(7,8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
InChI key
HZVKYZHPDGEECE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
磺酰氯通常被选用为药物化学中的结构单元,因为它们能够容易地与杂环胺反应而产生复合磺酰胺。
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.