Merck
636584
Sigma-Aldrich
2,4-二氯吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3Cl2N
CAS号:
分子量:
147.99
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
bp
189-190 °C (lit.)
76-78 °C/23 mmHg (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
InChI 密鑰
TYPVHTOETJVYIV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup