Merck
636452
Sigma-Aldrich
5-溴-2-氟苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(F)COOH
分子量:
219.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
141-145 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C7H4BrFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
PEXAZYDITWXYNJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves