Merck
634476
Sigma-Aldrich
三甲基硅乙炔-3-呋喃
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12OSi
分子量:
164.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4910 (lit.)
bp
184-186 °C (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C#Cc1ccoc1
InChI
1S/C9H12OSi/c1-11(2,3)7-5-9-4-6-10-8-9/h4,6,8H,1-3H3
InChI 密鑰
YTKPUDNQUBDSHF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
149.0 °F
閃點(°C)
65 °C