Merck
633739
Sigma-Aldrich
3-苯基-1H-吡唑-5-羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8N2O2
CAS号:
分子量:
188.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
238-242 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
phenyl
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(n[nH]1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)9-6-8(11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI 密鑰
QBPUOAJBMXXBNU-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)