Merck
633232
Sigma-Aldrich
丙酮-2-13C,d6
99 atom % 13C, 98 atom % D
别名:
2-Propanone-2-13C-1,1,1,3,3,3-d6
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD313COCD3
CAS号:
分子量:
65.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % D
化驗
99% (CP)
bp
56 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+7
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3,3+1
InChI 密鑰
CSCPPACGZOOCGX-ILPQSMFLSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-2.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-19 °C - closed cup