Merck
151793
Sigma-Aldrich
丙酮-D6
99.9 atom % D
别名:
氘代丙酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3COCD3
CAS号:
分子量:
64.12
Beilstein:
1702935
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
2 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
同位素純度
99.9 atom % D
化驗
≥99% (CP)
形狀
liquid
expl. lim.
13.2 %
包裝
Sure/Seal of 100 g
ampule of 0.75 mL, 1 mL, 10 g
glass bottle of 25 g, 50 g
技術
NMR: suitable
雜質
≤0.0500% water
water
折射率
n20/D 1.355 (lit.)
bp
55.5 °C (lit.)
mp
−93.8 °C (lit.)
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI 密鑰
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
丙酮-d 6 (CD3COCD3,氘代丙酮) 是丙酮的十六氘化形式,其中丙酮分子中的所有氢原子都被氘 (d) 原子取代。它是 NMR(核磁共振)分析的标准纯度溶剂。对 CD3COCD3 样品在分子射流(喷射冷却)中的吸收光谱在 51000-54000 cm-1 范围内进行了评价。分子离子与全氘表面 (C20D41SAu) 的碰撞通过离子表面碰撞光谱进行了研究。 对丙酮-d 6 的红外和拉曼光谱进行了分析。它与丙酮 d 0 发生 H-2 H 交换反应得到丙酮 d 1 和 d 5
應用
丙酮-d 6 可用作含碘的不透射线聚甲基丙烯酸酯共聚物的 1 H NMR 谱研究中的氘代溶剂。也可在合成标记甾醇时用作氘原子的来源。
推薦產品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
法律資訊
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-2.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-19 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
访问文档库
Stability of radiopaque iodine-containing biomaterials
Aldenhoff.J.BY, et al.
Biomaterials, 23(3), 881-886 (2002)
The synthesis of labeled sterols
Kovganko.V.N and Ananich.K.S
Chemistry of Natural Compounds, 35(4), 369-393 (1999)
The (n0-3s) Rydberg state of acetone: absorption spectroscopy of jet-cooled acetone and acetone-d6.
Gaines GA, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 92(10), 2762-2766 (1988)
Vibrational spectra and assignment of acetone, ααα acetone-d3 and acetone-d6.
Dellepiane G and Overend J.
Spectrochimica Acta , 22(4), 593-614 (1966)
Aldol condensation of acetone/acetone d6 over magnesium oxide and lanthanum oxide.
Zhang G, et al.
Applied Catalysis, 40, 183-190 (1988)
商品
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.