Merck
632775
Sigma-Aldrich
4-[(三甲基硅基)乙炔基]吗啉
97%
别名:
1-(三甲基硅基)-2-吗啉乙炔
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H17NOSi
CAS号:
分子量:
183.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
沸点
88-90 °C/9 mmHg (lit.)
密度
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C[Si](C)(C)C#CN1CCOCC1
InChI
1S/C9H17NOSi/c1-12(2,3)9-6-10-4-7-11-8-5-10/h4-5,7-8H2,1-3H3
InChI key
IZXPPXICNCVEFE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
174.2 °F - closed cup
闪点(°C)
79 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)