方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
效能
681 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1 °C
转变温度
flash point 204 °C
密度
1.40 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[P](=O)(Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl2OP/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.396 - 1.400
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.396 - 1.400
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
399.2 °F
闪点(°C)
204 °C