反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
基质
crosslinked with 1% DVB
粒径
200-400 mesh
容量
~0.1 mmol/g, resin loading
其他说明
可能实行销售限制
非均质光敏剂,用于制备光氧化反应中使用的单态氧
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
A.P. Schaap et al.
Tetrahedron Letters, 28, 1159-1159 (1987)
N.V. Shinkarenko et al.
Russ. Chem. Rev., 50, 220-220 (1981)
J.J. Lamberts et al.
Journal of the American Chemical Society, 105, 7465-7465 (1983)
R.S. Handley et al.
Tetrahedron Letters, 26, 3183-3183 (1985)