Merck
63207
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-甲基哌嗪
≥98%
别名:
(S)-3-甲基-1-哌嗪羧酸叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20N2O2
分子量:
200.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98%
形狀
solid
光學活性
[α]/D -16±2°, c = 1 in dioxane
SMILES 字串
C[C@H]1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
FMLPQHJYUZTHQS-QMMMGPOBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Reactant involved in the synthesis of biologically activy molecules including:
  • CCR5 antagonists with anti-HIV-1 activity
  • Opioid receptor antagonists
  • Human growth hormone secretagogue receptor antagonists for treatment of obesity
  • Fatty acid oxidation inhibitors
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3