Merck
674761
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-甲基哌嗪
97%
别名:
(R)-3-甲基-哌嗪羧酸叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20N2O2
分子量:
200.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
储存温度
-10 to -25°C
SMILES字符串
C[C@@H]1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
InChI key
FMLPQHJYUZTHQS-MRVPVSSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
223.0 °F
闪点(°C)
106.1 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)