Merck
631388
Sigma-Aldrich
2-(氯甲基)-3-甲基-4-(2,2,2-三氟乙氧基)吡啶盐酸盐 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9ClF3NO · HCl
分子量:
276.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
208-214 °C
官能团
chloro
fluoro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.Cc1c(CCl)nccc1OCC(F)(F)F
InChI
1S/C9H9ClF3NO.ClH/c1-6-7(4-10)14-3-2-8(6)15-5-9(11,12)13;/h2-3H,4-5H2,1H3;1H
InChI key
CMZBQUWICURDCD-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)