Merck
631248
Sigma-Aldrich
5-氯苯并咪唑
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5ClN2
CAS号:
分子量:
152.58
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
表单
solid
mp
118-122 °C (lit.)
官能团
chloro
SMILES字符串
Clc1ccc2[nH]cnc2c1
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
NKLOLMQJDLMZRE-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)