化驗
96%
形狀
powder
mp
146-148 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
ClCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H7ClN2/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
SPMLMLQATWNZEE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3