About This Item
线性分子式:
BrC6H4NHCH3
CAS号:
分子量:
186.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
折射率
n20/D 1.6120 (lit.)
沸点
253 °C (lit.)
密度
1.461 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
amine
bromo
SMILES字符串
CNc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,1H3
InChI key
HKOSFZXROYRVJT-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)