Merck
62420
Sigma-Aldrich
氢化锂铝
≥97.0% (gas-volumetric)
别名:
LAH, 丙氨酸锂, 四氢铝酸锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiAlH4
CAS号:
分子量:
37.95
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (gas-volumetric)
形狀
solid
反應適用性
reagent type: reductant
mp
125 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChI 密鑰
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
氢化铝锂(LiAlH4)是一种有效的还原剂,在有机合成应用中可将酯、羧酸、酰氯、醛、环氧化物和酮还原成相应的醇。它也将酰胺、硝基、腈、亚胺、肟和叠氮化合物转化为胺。
應用
反应物参与以下反应:
  • 用各种催化剂研究脱氢
  • 通过还原再生甲氧基硅烷
  • 通过杂解裂解活化过渡金属亲电氢
  • 镍加氢催化剂的形成
  • 氢吸附
  • 铝在W-Cu衬底上的电沉积
包裝
塑料袋封装,可在45-60℃下溶于碳氢化合物、THF和二恶烷中
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
J. W. Runyon, et al.,
Australian Journal of Chemistry, 64, 1165-1172 (2011)
Lithium Aluminum Hydride
Paquette LA, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Q. Chen, et al.,
Surface and Coating Tech., 205, 4418-4424 (2011)
Rafi-ud-din, et al.,
The Journal of Physical Chemistry C, 115, 13088-13099 (2011)
Chu Liang et al.
Nature communications, 12(1), 119-119 (2021-01-07)
Environmentally benign synthesis of graphite at low temperatures is a great challenge in the absence of transition metal catalysts. Herein, we report a green and efficient approach of synthesizing graphite from carbon dioxide at ultralow temperatures in the absence of