Merck
323403
Sigma-Aldrich
氢化锂铝
greener alternative
pellets, reagent grade, 95%
别名:
LAH, 丙氨酸锂, 四氢铝酸锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiAlH4
CAS号:
分子量:
37.95
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
reagent grade
化驗
95%
形狀
pellets
反應適用性
reagent type: reductant
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
尺寸
10 mm × 6 mm
mp
125 °C (dec.) (lit.)
環保替代類別
SMILES 字串
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChI 密鑰
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。
锂铝酐是一种有效的选择性还原剂。这种酐可以通过氢化锂与氯化铝反应进行制备。 它可溶于乙醚 并且可以很容易地将羧基还原为伯醇基团。 可被氢化铝锂还原的其他有机化合物有醛、酮、酰氯、酸酐、 卤化物、醌和氮化合物。
應用
氢化锂铝(LAD)是一种很有前景的储氢材料,其属性包括高重量和氢体积密度。
氢化锂铝可用于制备undec-10-en-1-ol,这是一种制备聚硫醚的关键中间体。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Renewable sulfur-containing thermoplastics via AB-type thiol-ene polyaddition
van den Berg O, et al.
European Polymer Journal, 49(4), 804-812 (2013)
Sasol Encyclopaedia of Science and Technology null
Reversible hydrogen storage via titanium-catalyzed LiAlH4 and Li3AlH6
Chen J, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 105(45), 11214-11220 (2001)
A first-principles study of the electronic structure and stability of a lithium aluminum hydride for hydrogen storage
Song Y, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 110(13), 6906-6910 (2006)
Reduction of organic compounds by lithium aluminum hydride. I. Aldehydes, ketones, esters, acid chlorides and acid anhydrides.
Nystrom RF and Brown WG
Journal of the American Chemical Society, 69(5), 1197-1199 (1947)