等級
NMR reference standard
analytical standard
成份
TMS, 0.2%
濃度
3% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
5 mm × 8 in.
格式
single component solution
SMILES 字串
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI 密鑰
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
1H line shape
數量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F
閃點(°C)
-17 °C
商品
NMR reference standards ensure proper instrument performance. Review key operational parameters for these standards such as pw90, sensitivity, resolution and line shape.
NMR参考标准品可确保正常的仪器性能。本文总结了这类标准品的关键运行参数,如pw90、灵敏度、分辨率和线形。