Merck
609072
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
别名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine-15N, L-Phenylalanine-15N N-Fmoc derivative
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
分子量:
388.42
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % 15N
质量水平
方案
99% (CP)
旋光性
[α]20/D -37°, c = 1 in DMF
技术
bio NMR: suitable
mp
180-187 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
质量偏移
M+1
SMILES字符串
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)[15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i25+1
InChI key
SJVFAHZPLIXNDH-LJSUXKQBSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)