Merck
651443
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-苯丙氨酸-13C9,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
别名:
N-(9-芴甲氧羰基)-L-苯丙氨酸-13C9,15N, L-苯丙氨酸-13C9,15N, N-Fmoc 衍生物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13C6H513CH213CH(15NH-Fmoc)13CO2H
分子量:
397.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D -37°, c = 1 in DMF
技術
bio NMR: suitable
mp
180-187 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+10
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,8+1,9+1,14+1,16+1,22+1,23+1,25+1
InChI 密鑰
SJVFAHZPLIXNDH-XAMSWMGVSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)