Merck
607495
Sigma-Aldrich
甲酰胺-15N,d2
98 atom % 15N, 98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCO15ND2
分子量:
48.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % 15N
98 atom % D
沸点
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
密度
1.208 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[2H]N([2H])C=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i/hD2
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-ZSJDYOACSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)