Merck
605646
Sigma-Aldrich
棕榈酸-16-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
别名:
十六烷酸-16-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3(CH2)14CO2H
分子量:
257.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
99% (CP)
表单
solid
mp
61-64 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[13CH3]CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-OUBTZVSYSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)