Merck
568708
Sigma-Aldrich
16-溴十六烷酸
≥99%
别名:
ψ-溴十六烷酸, 16-溴棕榈酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCH2(CH2)14CO2H
CAS号:
分子量:
335.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥99%
沸点
214-217 °C/1 mmHg (lit.)
mp
68-71 °C (lit.)
70-73 °C (lit.)
官能团
bromo
carboxylic acid
SMILES字符串
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H31BrO2/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16(18)19/h1-15H2,(H,18,19)
InChI key
PFNCOYVEMJYEED-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
16-溴十六烷酸可用于:
  • 作为合成具有超长链的神经酰胺的原料。
  • 合成可以与(L)-肉碱乙酯碘化物反应生成肉碱硝基衍生物的6-(硝基氧)十六烷酸中间体。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis and characterization of carnitine nitro-derivatives
Piermatti O, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16(3), 1444-1451 (2008)
Scalable synthesis of human ultralong chain ceramides
Opa?lka L, et al.
Organic Letters, 17(21), 5456-5459 (2015)