生物来源
plant (vegetable)
等级
BioPerformance Certified
蒸汽压
10 mmHg ( 210 °C)
产品线
BioXtra
方案
≥99%
表单
powder
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
灼烧残渣
≤0.1%
沸点
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 0.5 M, clear, colorless
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
痕量阳离子
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
官能团
carboxylic acid
脂质类型
saturated FAs
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 作为胎盘绒毛组织培养物的培养基补充剂
- 作为激素小球的组分,用于小鼠卵巢植入
- 用于诱导人单核细胞THP-1的免疫相关GTP酶M(IRGM)的表达
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
闪点(°F)
235.4 °F
闪点(°C)
113 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
脂肪组织中的胰岛素耐受性减少了循环游离脂肪酸的摄入,并增加了脂肪酶对储存甘油三酯的水解。了解与胰岛素耐受性相关的激素、细胞因子和脂肪因子。
Lipid Induced Insulin Resistance
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.