Merck
605158
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH-2-13C
99 atom % 13C
别名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-2-13C, L-Alanine-2-13C, N-Fmoc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH313CH(NH-Fmoc)CO2H
分子量:
312.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
旋光性
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
技术
bio NMR: suitable
mp
147-153 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
质量偏移
M+1
SMILES字符串
C[13C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i11+1
InChI key
QWXZOFZKSQXPDC-LAGVNOJESA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)