推荐产品
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥95% (Chiral Purity)
≥98% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
149-155 °C (lit.)
質量偏移
M+2
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[13CH3][C@@H](O)[13CH2]C([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i1+1,2+1;
InChI 密鑰
NBPUSGBJDWCHKC-WGJKDMNVSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Chromatograms
suitable for GC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门