Merck
604364
Sigma-Aldrich
2,5-二甲基-13C2-呋喃
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C2C4H8O
分子量:
98.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
bp
92-94 °C (lit.)
mp
-62 °C (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[13CH3]c1ccc([13CH3])o1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3/i1+1,2+1
InChI 密鑰
GSNUFIFRDBKVIE-ZDOIIHCHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)