Merck
487627
Sigma-Aldrich
2-甲基丙烷-2-d
98 atom % D
别名:
异丁烷-2-d
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CD
CAS号:
分子量:
59.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
蒸汽密度
2.01 (21 °C, vs air)
质量水平
蒸汽压
1536 mmHg ( 21 °C)
同位素纯度
98 atom % D
自燃温度
863 °F
沸点
−12 °C (lit.)
mp
−160 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[2H]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3/i4D
InChI key
NNPPMTNAJDCUHE-QYKNYGDISA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推荐产品
建议使用不锈钢调节器 Z512966 或 Z512974。
象形图
FlameGas cylinder
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
储存分类代码
2A - Gases
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-117.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-83.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)