Merck
603767
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-六氯丙烷-13C3
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl313C13CH213CCl3
分子量:
253.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
Cl[13C](Cl)(Cl)[13CH2][13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H2Cl6/c4-2(5,6)1-3(7,8)9/h1H2/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
BBEAZDGZMVABIC-VMIGTVKRSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)