Merck
595667
Sigma-Aldrich
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid-d7
97 atom % D, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
DOC6D4CD=C(CN)CO2D
分子量:
196.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
同位素純度
97 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
250-253 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+7
SMILES 字串
[2H]OC(=O)\C(C#N)=C(/[2H])c1c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+/i1D,2D,3D,4D,5D/hD2
InChI 密鑰
AFVLVVWMAFSXCK-BMKBMMDNSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)