Merck
593850
Sigma-Aldrich
3-溴-2,4,6-三甲基苯硼酸
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12BBrO2
分子量:
242.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
159-164 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(C)c(B(O)O)c(C)c1Br
InChI
1S/C9H12BBrO2/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10(12)13/h4,12-13H,1-3H3
InChI 密鑰
JFQLVBOLIWMAIN-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)