About This Item
线性分子式:
C6H5CH2O2CNHCH2CH2CHO
CAS号:
分子量:
207.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
95%
表单
solid
mp
52-57 °C (lit.)
官能团
aldehyde
amine
phenyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H]C(=O)CCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO3/c13-8-4-7-12-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,8H,4,7,9H2,(H,12,14)
InChI key
PQMOZOQTXKMYSK-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3