Merck
578487
Sigma-Aldrich
4-甲酰基-3-硝基苯甲酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3COCOC6H3(NO2)CHO
分子量:
209.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
62-66 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C9H7NO5/c1-15-9(12)6-2-3-7(5-11)8(4-6)10(13)14/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
WGOOPYYIMZJWMA-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)