Merck
391433
Sigma-Aldrich
叔丁胺
≥99.5%
别名:
2-氨基-2-甲基丙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CNH2
CAS号:
分子量:
73.14
Beilstein:
605267
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
5.7 psi ( 20 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
liquid
自燃溫度
716 °F
expl. lim.
9.8 %
折射率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−67 °C (lit.)
溶解度
water: miscible 1000 g/L at 25 °C
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
organic solvents: soluble(lit.)
密度
0.696 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3
InChI 密鑰
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
-丁胺 (TBA) 是一种脂肪族伯胺。对其燃烧焓和生成焓进行了研究。测定了它的气相酸度 和气相碱度。-丁胺的臭氧化反应已有报道。其对水溶性 β-环糊精(β-CD):芘复合物已通过稳态荧光测量进行了检查。
應用
-丁胺( t -丁胺)可用于合成 Zn 2 -SnO 4 纳米颗粒。可用于终止以下聚合物(DAB = 1,4-二氨基丁烷,BA = 硼酸,PAA = 功能性聚(氨基),ABOL = 4-氨基丁醇,Bn = 苄基)合成过程中的聚合反应:
  • (DAB-BA-PAA)
  • (ABOL-BA-PAA)
  • (DAB-Bn-PAA)
-丁胺 (TBA) 适用于在强碱性介质中无玻璃电极误差的、基于 NMR 的 pH 测定方法研究中作为指示分子。适用于合成甲基 β-酮磷 、二氧化钛纳米颗粒 (TiO 2 NPs) 和氧化钐 (Sm 2 O 3 ) 纳米球和纳米棒。可用于以下研究:
  • 在甲烷水合物形成和分解的系统研究中作为液态烃促进剂。
  • 作为研究胺影响大气 H 2 SO 4 -H 2 O 成核的例子。
  • 末端炔烃的氢化反应。
  • 用程序升温脱附法测定固体催化剂的表面酸性。
  • 作为原子层沉积技术中的还原氮源,用于从 TaCl 5 和 TaBr 5 沉积 TaN 薄膜。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-36.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-38 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles
访问文档库
Zinc stannate (Zn2SnO4) dye-sensitized solar cells.
Bing Tan et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(14), 4162-4163 (2007-03-21)
From terminal alkynes directly to branched amines.
Garcia Castro I, et al.
Tetrahedron Letters, 44(15), 3217-3221 (2003)
Methane hydrate phase stability with lower mole fractions of tetrahydrofuran (THF) and tert--butylamine (t-BuNH2).
Dhanunjana Chari V, et al.
Fluid Phase Equilibria, 315, 126-130 (2012)
Controlled self-assembly of Sm2O3 nanoparticles into nanorods: simple and large scale synthesis using bulk Sm2O3 powders.
Nguyen TD, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 112(39), 15226-15235 (2008)
Laboratory study on new particle formation from the reaction OH+ SO2: influence of experimental conditions, H2O vapour, NH3 and the amine tert-butylamine on the overall process.
Berndt T, et al.
Atmospheric Chemistry and Physics, 10(15), 7101-7116 (2010)