方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.5250 (lit.)
沸点
249-250 °C (lit.)
密度
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC\C=C(/CC)b1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C12H15BO2/c1-3-7-10(4-2)13-14-11-8-5-6-9-12(11)15-13/h5-9H,3-4H2,1-2H3/b10-7+
InChI key
UESZEZBDXVOEDP-JXMROGBWSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
219.2 °F - closed cup
闪点(°C)
104.00 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves