Merck
575232
Sigma-Aldrich
溴化钬(III) 水合物
99.999% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HoBr3 · xH2O
分子量:
404.64 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.999% trace metals basis
表单
powder and chunks
反应适用性
reagent type: catalyst
core: holmium
SMILES字符串
[H]O[H].Br[Ho](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ho.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
ZSFPAAHZCBVDRA-UHFFFAOYSA-K
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.