Merck
575054
Sigma-Aldrich
呋喃-3-硼酸频哪醇酯
98%
别名:
3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)呋喃
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15BO3
分子量:
194.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
62-65 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccoc2
InChI
1S/C10H15BO3/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)8-5-6-12-7-8/h5-7H,1-4H3
InChI 密鑰
KTBLRYUFNBABGO-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.