Merck
571857
Sigma-Aldrich
4-氟苯乙基异氰酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4CH2CH2NCO
CAS号:
分子量:
165.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.5011 (lit.)
沸点
232-233 °C (lit.)
密度
1.1342 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Fc1ccc(CCN=C=O)cc1
InChI
1S/C9H8FNO/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-6-11-7-12/h1-4H,5-6H2
InChI key
FDCHHLBMDMJXGM-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
200.6 °F
闪点(°C)
93.66 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)