化驗
97%
形狀
solid
mp
40-44 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1c(Cl)cccc1C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H
InChI 密鑰
CHKLNKWJIDQKFV-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
163.9 °F - closed cup
閃點(°C)
73.3 °C - closed cup