方案
97%
表单
solid
mp
111-115 °C (lit.)
SMILES字符串
c1csc(c1)\C=N\C(\N=C\c2cccs2)c3cccs3
InChI
1S/C15H12N2S3/c1-4-12(18-7-1)10-16-15(14-6-3-9-20-14)17-11-13-5-2-8-19-13/h1-11,15H/b16-10+,17-11+
InChI key
JFBOACJJWSHXAS-OTYYAQKOSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3