化驗
99%
形狀
powder
mp
135 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].OC(=O)Cc1ccccn1
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
InChI 密鑰
MQVISALTZUNQSK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3