Merck
565113
Sigma-Aldrich
溴化乙啶-N,N′-双甲基丙烯酰胺
别名:
3,8-双甲基丙烯酰基溴化乙啶, 3,8-双甲基丙烯酰胺-5-乙基-6-苯基菲啶溴化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H28BrN3O2
分子量:
530.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
249-253 °C (lit.)
λmax
299 nm
415 nm (2nd)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(NC(=O)C(C)=C)ccc3c4ccc(NC(=O)C(C)=C)cc14
InChI
1S/C29H27N3O2.BrH/c1-6-32-26-17-22(31-29(34)19(4)5)13-15-24(26)23-14-12-21(30-28(33)18(2)3)16-25(23)27(32)20-10-8-7-9-11-20;/h7-17H,2,4,6H2,1,3,5H3,(H,30,33);1H
InChI 密鑰
IGXGJIVGBCOERN-UHFFFAOYSA-N
應用
荧光单体
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3