方案
98%
表单
solid
mp
38-42 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H14O4/c1-11-7-5-8(12-2)10(14-4)9(6-7)13-3/h5-6H,1-4H3
InChI key
OIHYPOOSWQXFMZ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3