About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3BrClFMg
CAS号:
分子量:
233.75
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
质量水平
浓度
0.5 M in THF
沸点
65 °C
密度
0.966 g/mL at 25 °C
官能团
chloro
fluoro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Fc1ccc([Mg]Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3ClF.BrH.Mg/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
XRNCDMQVKMYTAM-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-17.2 °C - closed cup