Merck
561452
Sigma-Aldrich
乙基锂 溶液
0.5 M in benzene: cyclohexane
别名:
乙基锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2Li
CAS号:
分子量:
36.00
Beilstein:
3587196
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
浓度
0.5 M in benzene: cyclohexane
密度
0.862 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Li]CC
InChI
1S/C2H5.Li/c1-2;/h1H2,2H3;
InChI key
BLHLJVCOVBYQQS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
乙基锂是一种通用有机锂试剂,适用于亲核加成反应以合成各种中间体。
包装
推荐将25毫升安全/密封瓶作为一次性使用的瓶子。重复穿刺可能会导致产品性能下降。
法律信息
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
闪点(°F)
-17.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-27.22 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Highly stereoselective epoxidation of O-protected 3-hydroxy-1-nitroalkenes.
Jain A, et al.
Tetrahedron, 65(40), 8362-8366 (2009)
Conversions of osmabenzyne and isoosmabenzene.
Zhao Q, et al.
Chemistry?A European Journal , 18(37), 11597-11603 (2012)
Interaction of alkyllithium compounds with base. Complex formation between ethyllithium and triethylamine in benzene.
Brown T L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 86(11), 2135-2141 (1964)