Merck
557315
Sigma-Aldrich
4-(甲磺酰)苯磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SO2C6H4SO2Cl
CAS号:
分子量:
254.71
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
165-169 °C (lit.)
SMILES字符串
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO4S2/c1-13(9,10)6-2-4-7(5-3-6)14(8,11)12/h2-5H,1H3
InChI key
TYJOQICPGZGYDT-UHFFFAOYSA-N
应用
4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride may be used in the preparation of 5′-deoxy-5′-[4-(methylsulfonyl)benzenesulfonamido]thymidine.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis and biological evaluation of inhibitors of thymidine monophosphate kinase from Bacillus anthracis.
Byun Y, et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 27(3), 244-260 (2008)