分子量
average Mw ~5,000
质量水平
溶解性
m-cresol: soluble
DMAC: soluble
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
λmax
~325 nm
SMILES字符串
Brc1nn[nH]c1C.Cl
InChI
1S/C3H4BrN3.ClH/c1-2-3(4)6-7-5-2;/h1H3,(H,5,6,7);1H
InChI key
LYCWKZFKTMHXQA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
报道了祖母绿基聚苯胺的磁性。
聚苯胺(翠绿亚胺碱)(PANI)是一种本征型导电聚合物,由连接氮取代衍生物的环结构组成。它有翠绿亚胺氧化态,以碱形式存在。它可以通过翠绿亚胺盐酸和氢氧化铵的去质子化来制备。 它主要用于开发电化学设备。
应用
PANI形成一种可用于半导体应用的共轭系统。它可用于多种其他应用,包括保护性涂料、有机电子学中的空穴传输层和化学传感。
翡翠基聚苯胺可用作钢铁的防腐底漆。它可以作为聚合物发光二极管的空穴传输层。
特点和优势
未掺杂形式的导电聚合物(非导电)。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Corrosion protection of iron/steel by emeraldine base polyaniline: an X-ray photoelectron spectroscopy study
Fahlman M, et al.
Synt. Metals, 85(1-3), 1323-1326 (1997)
A magnetic susceptibility study of emeraldine base polyaniline`
Kahol PK, et al.
Synt. Metals, 140(2-3), 261-267 (2004)
Suitability of emeraldine base polyaniline-PVA composite film for carbon dioxide sensing.
Irimia-Vladu M and Fergus JW
Synthetic Metals, 156(21-24), 1401-1407 (2006)
Corrosion protection of iron/steel by emeraldine base polyaniline: an X-ray photoelectron spectroscopy study.
Fahlman M, et al.
Synthetic Metals, 85(1-3), 1323-1326 (1997)
Application of polyaniline (emeraldine base, EB) in polymer light-emitting devices.
Wang HL, et al.
Synthetic Metals, 78(1), 33-37 (1996)
商品
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.