Merck
552445
Sigma-Aldrich
2-氟-6-碘苯甲酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(I)COCl
分子量:
284.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5910 (lit.)
密度
1.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cccc(I)c1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClFIO/c8-7(11)6-4(9)2-1-3-5(6)10/h1-3H
InChI 密鑰
KUULKUHCAMRGCF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter